Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Avdunstningsflaska
Produktkod. 12488932 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12488932 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 12488932 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 297825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1664.25 SEK
    1577.83 SEK / Paket med 1
    Save 86.42 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 10-03-2027
För koncentration av spårmängder av analyt i organiskt lösningsmedel
  • 24/40 topp och 19/22 botten klara tätningsfogar
Specifikationer
Produkttyp Avdunstningsflaska
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Inkluderar 24/40 topp och 19/22 botten klarförseglade skarvar
För användning med (applikation) Koncentration av spårmängder av analyt i organiskt lösningsmedel
Certifikat och efterlevnad ASTM E 438