Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 graderade säkerhetsbelagda flaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Plastisol belagd för säkerhet
- Tillverkad av klart borosilikatglas
- Fäst 45 mm vit polypropen skruvlock
- Häll ring för att eliminera dropp
- Autoklaveringsbar
- Färgkodade kepsar finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 33,8 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 33,8 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,97 tum. |
| Inkluderar | Kilformad inre tätningsring och hällring av polypropen |
| Material | Borsilikatglas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Graderad | Ja |
| Höjd (metrisk) | 233 mm |
| Visa mer |