Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Märkta reagensflaskor
Produktkod. 12452541 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12452541 250 mL Paket med 6
12462541 500 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12452541 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 220223
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbar reagensflaska tillverkad av USP Borosilikatglas av typ I och har en droppfri läpp
  • Förmonterat polypropenskruvlock med PTFE-foder
  • Stor skrivlapp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,63 tum.
Inkluderar No-drip pour läpp, stor skrivlapp
Material Glas
Mun Bred
Höjd (metrisk) 150 mm
Produkttyp Reagensflaska
Höjd (engelska) 5,9 tum
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 67 mm
Förslutningstyp Skruvlock