Beskrivning
- Förmonterat polypropenskruvlock med PTFE-foder
- Stor skrivlapp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16,9 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,46 tum. |
| Inkluderar | No-drip pour läpp, stor skrivlapp |
| Material | Borosilicate Glass |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förslutning ingår | Yes |
| Graderad | No |
| Mun | Narrow |
| Visa mer |