Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE dispenseringsflaskor
Produktkod. 12485502 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12485502 60 mL Paket med 144
12495502 125 mL Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12485502 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211194
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för milda och starka buffertar, bra kemikaliebeständighet
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten
  • Genomskinlig färg
  • Mycket flexibel med hög slaghållfasthet
  • Lyft pipen för att dispensera innehållet och tryck ner pipen för att försegla flaskan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2,03 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2,03 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 1,5 tum
Material LDPE
Höjd (metrisk) 92 mm
Produkttyp Utmatningsflaska
Höjd (engelska) 3,6 tum
Stängningsstorlek 20-410 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras