Beskrivning
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE)
- Genomskinlig färg för enkel synlighet av innehållet
- Mycket flexibel med hög slagstyrka
- Utmärkt för milda och starka buffertar med god kemisk resistens
- Höj pipen för att tappa ut innehållet och sänk pipen för att försegla flaskan
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4,23 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 1,7 tum |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| Visa mer |