Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Produktkod. 10101493 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Kvantitet:
100/Cs.
1000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
10101493 3 mL Naturlig 1000/Cs. Paket med 1000
10503144 3 mL Vitt 1000/Cs. Paket med 1000
12446171 3 mL Naturlig 100/Cs. Paket med 100
12406201 6 mL Vitt 1000/Cs. Paket med 1000
10087702 6 mL Vitt 100/Cs. Paket med 100
12406181 7 mL Naturlig 1000/Cs. Paket med 1000
10699293 7 mL Vitt 100/Cs. Paket med 100
12456181 15 mL Naturlig 100/Cs. Paket med 100
10237193 15 mL Vitt 100/Cs. Paket med 100
12496201 15 mL Vitt 1000/Cs. Paket med 1000
12426211 30 mL Vitt 1000/Cs. Paket med 1000
12486181 30 mL Naturlig 100/Cs. Paket med 100
10092923 30 mL Vitt 100/Cs. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10101493 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W242821A
Beräknad leverans: 05-01-2027
Flaska tillverkad av naturlig lågdensitetspolyeten och tillverkad enligt strikta kvalitetskontrollstandarder för att säkerställa den bästa produkten för din applikation.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Droppspetsar eller kepsar måste köpas separat
Specifikationer
Kapacitet 3 ml, 0,1 oz.
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 0,51 tum
Material LDPE
Kvantitet 1000/Cs.
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Nej
Graderad No
Mun Narrow
Höjd (metrisk) 39 mm
Höjd (engelska) 1,5 tum
Stängningsstorlek 8-425 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,1 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Tappa flaska