Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Flaska tillverkad av naturlig lågdensitetspolyeten och tillverkad enligt strikta kvalitetskontrollstandarder för att säkerställa den bästa produkten för din applikation.
Brand: DWK Life Sciences W242835
1605.82 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Droppspetsar eller kepsar måste köpas separat
Specifikationer
15 ml, 0,51 oz. | |
0,51 oz. | |
1 tum | |
100/Cs. | |
Får inte autoklaveras | |
Tappa flaska | |
15-415 mm |
15 mL | |
Vitt | |
LDPE | |
Nej | |
66 mm | |
2,6 tum | |
25 mm |