Beskrivning
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för utmärkt kemisk beständighet
- Finns i naturlig eller vit LDPE för att passa applikationskraven
- Vitt LDPE hjälper till att skydda UV-ljuskänsliga prover
- Finns i ett spann av kapaciteter från 3 ml till 125 ml
- Såldes utan lock, vilket möjliggör kompatibilitet med föredragen stängning
- Förpackad i lådor med 100 eller 1000
Beställningsinfo
Dropparspetsar och lock måste beställas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 3 ml, 0,1 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 0,51 tum |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 100/Cs. |
| Kvantitet | 100/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Nej |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |