Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Utmärkt kemikaliebeständighet
Brand:  DWK Life Sciences W242827
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12416191
  • 2390.00 SEK / Paket med 100
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-11-2025
Beskrivning
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Dropparspetsar och lock måste beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
60 ml, 2,03 oz.
2,03 oz.
1,53 tum.
100/Cs.
Nej
85 mm
20-410 mm
60 mL
Naturlig
LDPE
100/Cs.
Får inte autoklaveras
3,34 tum.
39 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor > Cap finish: 20-410; 60 ml; 100/Cs.