Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Tappa flaskor utan kork
Produktkod. 12436201 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Stängningsstorlek:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Färg:
Naturlig
Vitt
Kvantitet:
100/Cs.
1000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
12436201 7 mL 15-415 mm Vitt 1000/Cs. Paket med 1000
11501255 3 mL 8-425 mm Vitt 100/Cs. Paket med 100
12466171 6 mL 13-425 mm Naturlig 100/Cs. Paket med 100
12496171 7 mL 15-415 mm Naturlig 100/Cs. Paket med 100
12436181 10 mL 15-415 mm Naturlig 1000/Cs. Paket med 1000
12456201 10 mL 15-415 mm Vitt 100/Cs. Paket med 100
12426181 10 mL 15-415 mm Naturlig 100/Cs. Paket med 100
12466201 10 mL 15-415 mm Vitt 1000/Cs. Paket med 1000
12466181 15 mL 15-415 mm Naturlig 100/Cs. Paket med 1000
12496181 30 mL 20-410 mm Naturlig 1000/Cs. Paket med 1000
12416191 60 mL 20-410 mm Naturlig 100/Cs. Paket med 100
12446211 60 mL 20-410 mm Vitt 100/Cs. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12436201 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W242833A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14575.00 SEK
    12278.89 SEK / Paket med 1000
    Save 2296.11 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
WHEATON™ LDPE Droppflaskor utan kapsyl erbjuder utmärkt kemisk resistens och finns i naturlig eller vit LDPE i olika storlekar. Vit LDPE hjälper till att skydda UV-ljuskänsliga prover. Säljs utan kork och förpackas i lådor om 100 eller 1000.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för utmärkt kemisk beständighet
  • Finns i naturlig eller vit LDPE för att passa applikationskraven
  • Vitt LDPE hjälper till att skydda UV-ljuskänsliga prover
  • Finns i ett spann av kapaciteter från 3 ml till 125 ml
  • Såldes utan lock, vilket möjliggör kompatibilitet med föredragen stängning
  • Förpackad i lådor med 100 eller 1000
Beställningsinfo
Dropparspetsar och lock måste beställas separat.
Specifikationer
Kapacitet 7 ml, 0,24 oz.
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,74 tum.
Material LDPE
Antal per förpackning 1000/Cs.
Kvantitet 1000/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Nej
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 51 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Stängningsmaterial Cellulosaacetatproprionat
Stängningsstorlek 15-415 mm
Diameter (metrisk) 19 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,24 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Utmatningsflaska