Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Produktkod. 12456201 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Stängningsstorlek:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Färg:
Naturlig
Vitt
Kvantitet:
100/Cs.
1000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Färg Kvantitet unitSize
12456201 10 mL 15-415 mm Vitt 100/Cs. Paket med 100
11501255 3 mL 8-425 mm Vitt 100/Cs. Paket med 100
12466171 6 mL 13-425 mm Naturlig 100/Cs. Paket med 100
12436201 7 mL 15-415 mm Vitt 1000/Cs. Paket med 1000
12496171 7 mL 15-415 mm Naturlig 100/Cs. Paket med 100
12436181 10 mL 15-415 mm Naturlig 1000/Cs. Paket med 1000
12426181 10 mL 15-415 mm Naturlig 100/Cs. Paket med 100
12466201 10 mL 15-415 mm Vitt 1000/Cs. Paket med 1000
12466181 15 mL 15-415 mm Naturlig 100/Cs. Paket med 1000
12496181 30 mL 20-410 mm Naturlig 1000/Cs. Paket med 1000
12416191 60 mL 20-410 mm Naturlig 100/Cs. Paket med 100
12446211 60 mL 20-410 mm Vitt 100/Cs. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 12456201 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W242834
Add to basket
Add to basket
Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Vit LDPE hjälper till att skydda UV-ljuskänsliga prover
  • Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Order Info
Dropparspetsar och lock måste beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 10 ml, 0,34 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Kapacitet (engelska) 0,34 oz.
Färg Vitt
Diameter (engelska) 1 tum
Material LDPE
Antal per förpackning 100/Cs.
Kvantitet 100/Cs.
Förslutning ingår Nej
Höjd (metrisk) 46 mm
Höjd (engelska) 1,81 tum.
Stängningsmaterial Cellulosaacetatproprionat
Stängningsstorlek 15-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras