Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Utmärkt kemikaliebeständighet
Brand:  DWK Life Sciences W242825-A
12856.43 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12466181
  • 13410.00 SEK / Paket med 1000
Bara null kvar
Beräknad leverans: 26-08-2025
Beskrivning
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Dropparspetsar och lock måste beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
15 ml, 0,51 oz.
0,51 oz.
1 tum
100/Cs.
Nej
66 mm
Cellulosaacetatproprionat
25 mm
15 mL
Naturlig
LDPE
100/Cs.
Får inte autoklaveras
2,6 tum
15-415 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor > Cap finish: 15-415; 15 ml; 100/Cs.