Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor med förlängda kontrollerade droppspetsar och dropplock av polypropen
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Genomsnittlig droppstorlek: 44 μL± 6 μL
- Skruvlock och spetsar av polypropen av strålningskvalitet förpackade separat
- Finns i naturliga eller vita spetsar, förpackade separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2,03 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelska) | 2,03 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 1,53 tum. |
| Inkluderar | Förlängd kontrollerad droppspets |
| Material | LDPE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 101 mm |
| Höjd (engelska) | 3,98 tum. |
| Visa mer |