Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor med förlängda kontrollerade droppspetsar och dropplock av polypropen
Produktkod. 10410212 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
10410212 3 mL Naturlig Paket med 144
11915152 3 mL Vitt Paket med 144
11708759 6 mL Naturlig Paket med 144
10004173 6 mL Vitt Paket med 144
12422471 7 mL Vitt Paket med 144
10418341 15 mL Naturlig Paket med 144
12432471 15 mL Vitt Paket med 144
10144814 30 mL Naturlig Paket med 144
10414515 30 mL Vitt Paket med 144
10733057 60 mL Vitt Paket med 144
10285272 60 mL Naturlig Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10410212 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3805.00 SEK
    3196.05 SEK / Paket med 144
    Save 608.95 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
WHEATON™ LDPE Droppflaskor med förlängda kontrollerade droppertoppar och polypropendropparlock ger precis, upprepbar dosering — en droppe i taget. Genomsnittlig droppstorlek är 44 μl ±6 μl. Strålningsklassade polypropenlock och tips förpackas separat.
  • Extended controlled dropper tip portionerar en droppe i taget
  • Genomsnittlig droppstorlek: 44 μl ±6 μl
  • Flaska gjord av LDPE (lågdensitetspolyeten)
  • Strålningsklassade propylpropen-skruvlock och spetsar förpackade separat
  • Finns med naturliga eller vita dropperspetsar
  • Flaskor, tappar och kapsyler förpackas separat
Specifikationer
Kapacitet 0,1 oz., 3 ml
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 0,55 tum.
Inkluderar Förlängd kontrollerad droppspets
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 49 mm
Höjd (engelska) 1,93 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 8-425 mm
Diameter (metrisk) 14 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,1 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Utmatningsflaska