Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor med förlängda kontrollerade droppspetsar och dropplock av polypropen
Produktkod. 10418341 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg unitSize
10418341 15 mL Naturlig Paket med 144
10410212 3 mL Naturlig Paket med 144
11915152 3 mL Vitt Paket med 144
11708759 6 mL Naturlig Paket med 144
10004173 6 mL Vitt Paket med 144
12422471 7 mL Vitt Paket med 144
12432471 15 mL Vitt Paket med 144
10144814 30 mL Naturlig Paket med 144
10414515 30 mL Vitt Paket med 144
10733057 60 mL Vitt Paket med 144
10285272 60 mL Naturlig Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10418341 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211633
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förlängd kontrollerad droppspets doserar en droppe i taget
Genomsnittlig droppstorlek: 44 μL± 6 μL
  • Skruvlock och spetsar av polypropen av strålningskvalitet förpackade separat
  • Finns i naturliga eller vita spetsar, förpackade separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,51 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,51 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 1 tum
Inkluderar Förlängd kontrollerad droppspets
Material LDPE
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 78 mm
Höjd (engelska) 3,07 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 15-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras