Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor med förlängda kontrollerade droppspetsar och dropplock av polypropen
Produktkod. 12432471 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
12432471 15 mL Vitt Paket med 144
10410212 3 mL Naturlig Paket med 144
11915152 3 mL Vitt Paket med 144
11708759 6 mL Naturlig Paket med 144
10004173 6 mL Vitt Paket med 144
12422471 7 mL Vitt Paket med 144
10418341 15 mL Naturlig Paket med 144
10144814 30 mL Naturlig Paket med 144
10414515 30 mL Vitt Paket med 144
10733057 60 mL Vitt Paket med 144
10285272 60 mL Naturlig Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12432471 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4174.50 SEK
    3784.16 SEK / Paket med 144
    Save 390.34 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
WHEATON™ LDPE Droppflaskor med förlängda kontrollerade droppertoppar och polypropendropparlock ger precis, upprepbar dosering — en droppe i taget. Genomsnittlig droppstorlek är 44 μl ±6 μl. Strålningsklassade polypropenlock och tips förpackas separat.
Genomsnittlig droppstorlek: 44 μL± 6 μL
  • Skruvlock och spetsar av polypropen av strålningskvalitet förpackade separat
  • Finns i naturliga eller vita spetsar, förpackade separat
Specifikationer
Kapacitet 0,51 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Vitt
Diameter (engelska) 1 tum
Inkluderar Förlängd kontrollerad droppspets
Material LDPE
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Narrow
Höjd (metrisk) 78 mm
Höjd (engelska) 3,07 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 15-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,51 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Dispensing Bottle