Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor med strömningsspetsar och polypropenlock
Produktkod. 12465512 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Stängningsstorlek:
15-415 mm
20-410 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
12465512 7 mL 15-415 mm Paket med 144
12475512 15 mL 15-415 mm Paket med 144
12485512 30 mL 20-410 mm Paket med 144
12495512 60 mL 20-410 mm Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12465512 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211603
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spetsen avger en ström av vätska eller okontrollerad droppe
  • Tillverkad av icke-autoklaverbar, lågdensitetspolyeten
  • Dropperflaskor, spetsar och kapsyler är förpackade separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,24 oz., 7 ml
Kapacitet (metrisk) 7 mL
Kapacitet (engelska) 0,24 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 0,74 tum.
Inkluderar Strömspets och polypropenlock
Material LDPE
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 62 mm
Höjd (engelska) 2,44 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 15-415 mm
Diameter (metrisk) 19 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras