Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor med strömningsspetsar och polypropenlock
Produktkod. 12475512 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Stängningsstorlek:
15-415 mm
20-410 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12475512 15 mL 15-415 mm Paket med 144
12465512 7 mL 15-415 mm Paket med 144
12485512 30 mL 20-410 mm Paket med 144
12495512 60 mL 20-410 mm Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12475512 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3657.50 SEK
    3311.11 SEK / Paket med 144
    Save 346.39 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
WHEATON™ LDPE Droppflaskor med strömmande spetsar och polypropenkapslar levererar en kontrollerad ström av vätska eller okontrollerad droppe. Tillverkad av icke-autoklaverbar lågdensitetspolyeten; flaskor, spetsar och kork förpackas separat.
  • Tillverkad av icke-autoklaverbar, lågdensitetspolyeten
  • Dropperflaskor, spetsar och kapsyler är förpackade separat
Specifikationer
Kapacitet 0,51 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 1 tum
Inkluderar Strömspets och polypropenlock
Material LDPE
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Narrow
Höjd (metrisk) 78 mm
Höjd (engelska) 3 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 15-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,51 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Dispensing Bottle