Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE sprayflaskor
Produktkod. 12463701 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
35 mL
60 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12463701 20 mL Paket med 144
12473701 35 mL Paket med 144
12483701 60 mL Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12463701 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 226433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3938.00 SEK
    3569.73 SEK / Paket med 144
    Save 368.27 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
WHEATON™ LDPE Sprayflaskor är tillverkade av vit lågdensitetspolyeten och inkluderar en flaska, atomizer-spets, dopprör och propylpropenskruvlock. Idealiska för dosering av vätskor i laboratoriemiljöer med en flexibel, lätt design.
  • Flaska gjord av vit LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Inkluderar flaska, spridarspets, dopprör och skruvlock
  • Skruvlock av polypropen
Specifikationer
Kapacitet 0,6 oz., 20 ml
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 0,78 x 1,49 x 3,2 tum. (20 x 38 x 83 mm)
Inkluderar Flaska, spridarspets, dopprör och skruvlock
Material LDPE
Längd (metrisk) 20mm
Sterilitet Non-sterile
Bredd (metrisk) 38mm
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Narrow
Höjd (metrisk) 83 mm
Bredd (engelska) 1,49 tum
Längd (engelska) 0,78 tum
Höjd (engelska) 3,2 tum.
Kemisk etikett Unlabeled
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 15-415 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 0,6 oz.
Form Rectangular
Disponibel Reusable
Produkttyp Sprayflaska