Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läckagesäkra bärnstensfärgade HDPE-flaskor med lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Beskrivning
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning.
- Smal mun
- Ingen dropphäll för ren hällning
- Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
- Bekvämlighet packad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 1,25 tum. |
| Material | HDPE |
| Halsfinish | 20-410 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Höjd (metrisk) | 69 mm |
| Höjd (engelska) | 2,71 tum. |
| Visa mer |