Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med lock
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning
.
- Smal mun
- Ingen dropphäll för ren hällning
- Bifogade förslutningar förblir täta under en längre tid
- Bekvämlighet packad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 1,53 tum. |
| Material | HDPE |
| Halsfinish | 20-410 |
| Höjd (metrisk) | 84 mm |
| Höjd (engelska) | 3,3 tum. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 20-410 mm |
| Visa mer |