Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med lock
Produktkod. 10729864 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Halsfinish unitSize
10729864 30 mL 20-410 Paket med 72
10613703 4 mL 13-425 Paket med 72
10244732 8 mL 20-410 Paket med 72
10465052 15 mL 20-410 Paket med 72
10041452 60 mL 20-410 Paket med 72
10366612 125 mL 24-410 Paket med 72
10284872 250 mL 24-410 Paket med 72
10653703 500 mL 28-410 Paket med 48
10306712 1000 mL 38-430 Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10729864 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 209045
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning
.
  • Smal mun
  • Ingen dropphäll för ren hällning
  • Bifogade förslutningar förblir täta under en längre tid
  • Bekvämlighet packad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 1,25 tum.
Material HDPE
Halsfinish 20-410
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Höjd (metrisk) 69 mm
Höjd (engelska) 2,71 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-410 mm
Diameter (metrisk) 32 mm
Förslutningstyp Skruvlock