Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med lock
Produktkod. p-3517022 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 10613703
Brand: DWK Life Sciences 209041
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning
.
  • Smal mun
  • Ingen dropphäll för ren hällning
  • Bifogade förslutningar förblir täta under en längre tid
  • Bekvämlighet packad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,1 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelska) 0,1 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 0,62 tum.
Material HDPE
Halsfinish 13-425
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Höjd (metrisk) 38 mm
Höjd (engelska) 1,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 13-425 mm
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock