Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läcka-resistenta naturliga LDPE-flaskor med smal mun
Produktkod. 12465482 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
20-410 mm
24-410 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 12465482
Brand: DWK Life Sciences 208923
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning
  • Ingen dropphäll för ren hällning
  • Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
  • Bekvämlighet packad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelska) 0,3 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 0,98 tum
Inkluderar Dubbel försegling, droppfri läpp
Material LDPE
Förpackning Bekvämlighet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 43 mm
Höjd (engelska) 1,69 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-410 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Skruvlock