Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läcka-resistenta naturliga PP-flaskor med smal mun
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning.
- Ingen dropphäll för ren hällning
- Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
- Bekvämlighet packad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,5 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 0,98 tum |
| Inkluderar | Dubbel försegling, droppfri läpp |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | Bekvämlighet |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Mun | Smal |
| Form | Rund |
| Visa mer |