Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läcka-resistenta naturliga PP-flaskor med smal mun
Produktkod. 10483902 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10483902 60 mL 20-410 mm Paket med 72
10651233 4 mL 13-425 mm Paket med 72
10692963 8 mL 20-410 mm Paket med 72
10386992 15 mL 20-410 mm Paket med 72
10602973 30 mL 20-410 mm Paket med 72
10493902 125 mL 24-410 mm Paket med 72
10494092 250 mL 24-410 mm Paket med 72
10622973 500 mL 28-410 mm Paket med 48
10662973 1000 mL 38-430 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10483902 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 209166
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning.
  • Ingen dropphäll för ren hällning
  • Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
  • Bekvämlighet packad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2,02 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 1,33 tum
Inkluderar Dubbel försegling, droppfri läpp
Material Polypropen
Förpackning Bekvämlighet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 84 mm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-410 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruvlock