Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läcka-resistenta naturliga PP-flaskor med smal mun
Produktkod. 10602973 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 10602973
Brand: DWK Life Sciences 209165
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning.
  • Ingen dropphäll för ren hällning
  • Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
  • Bekvämlighet packad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1,01 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 1,25 tum.
Inkluderar Dubbel försegling, droppfri läpp
Material Polypropen
Förpackning Bekvämlighet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 69 mm
Höjd (engelska) 2,71 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-410 mm
Diameter (metrisk) 32 mm
Förslutningstyp Skruvlock