Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läcka-resistenta naturliga PP-flaskor med smal mun
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
13-425 mm
20-410 mm
24-410 mm
28-410 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Beskrivning
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning.
- Ingen dropphäll för ren hällning
- Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
- Bekvämlighet packad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 3,58 tum. |
| Inkluderar | Dubbel försegling, droppfri läpp |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | Bekvämlighet |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Mun | Smal |
| Form | Rund |
| Visa mer |