Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med bred mun
Produktkod. 10001412 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Färg:
Bärnsten
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 10001412
Brand: DWK Life Sciences 209550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning.
  • Ingen dropphäll för ren hällning
  • Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
  • Bekvämlighet packad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 3,58 tum.
Inkluderar Dubbel försegling, droppfri läpp
Material HDPE
Förpackning Bekvämlighet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Mun Bred
Höjd (metrisk) 199 mm
Höjd (engelska) 7,83 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 63-415 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Förslutningstyp Skruvlock