Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med bred mun
Produktkod. 10414292 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Färg:
Bärnsten
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 10414292
Brand: DWK Life Sciences 209547
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning.
  • Ingen dropphäll för ren hällning
  • Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
  • Bekvämlighet packad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 2 tum
Inkluderar Dubbel försegling, droppfri läpp
Material HDPE
Förpackning Bekvämlighet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Mun Bred
Höjd (metrisk) 98 mm
Höjd (engelska) 3,85 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-410 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Förslutningstyp Skruvlock