Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med bred mun
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Färg:
Bärnsten
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Paket med 72
Beskrivning
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning.
- Ingen dropphäll för ren hällning
- Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
- Bekvämlighet packad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16,9 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) | 2,83 tum. |
| Inkluderar | Dubbel försegling, droppfri läpp |
| Material | HDPE |
| Förpackning | Bekvämlighet |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 164 mm |
| Visa mer |