Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med bred mun
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Med dubbelförsegling med lock påsatt
Idealisk för kort- och långtidsförvaring och förpackning.
- Ingen dropphäll för ren hällning
- Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
- Bekvämlighet packad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1,01 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 1,29 tum. |
| Inkluderar | Dubbel försegling, droppfri läpp |
| Material | HDPE |
| Förpackning | Bekvämlighet |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Visa mer |