Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Läcka-resistenta naturliga LDPE-flaskor med bred mun
Produktkod. 12634783 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
28-410 mm
38-410 mm
43-410 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 12634783
Brand: DWK Life Sciences 209425
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med dubbelförsegling med lock påsatt
  • Ingen dropphäll för ren hällning
  • Påsatt polypropenlock förblir tätt under en längre tid
  • Bekvämlighet packad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1,01 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 2,08 tum.
Inkluderar Dubbel försegling, droppfri läpp
Material LDPE
Förpackning Bekvämlighet
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 69 mm
Höjd (engelska) 2,71 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-410 mm
Diameter (metrisk) 33 mm
Förslutningstyp Skruvlock