Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Naturliga HDPE-cylindrar med skummade PE-fodrade lock
Produktkod. 11571165 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11571165 30 mL Paket med 72
12442581 60 mL Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11571165 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 221153
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bra kemikaliebeständighet och smal mun gör dessa flaskor idealiska för vätskor
  • Förmonterad vit polypropenskruvlock med skummad polyetenfoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 1,06 tum
Material HDPE
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 20-410
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Höjd (metrisk) 78 mm
Produkttyp Cylinderflaska
Höjd (engelska) 3,07 tum.
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsstorlek 20-410 mm
Diameter (metrisk) 27 mm
Förslutningstyp Skruvlock