Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaskor av polypropen
Produktkod. 12694783 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12694783 3 mL Paket med 500
1 options
Produktkod. 12694783 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4473.00 SEK
    4245.86 SEK / Paket med 500
    Save 227.14 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Finns i 3 ml storlek
  • Manufactured from chemical resistant polypropylene
  • Accepts standard rubber stoppers and aluminum seals
  • Autoclavable at 121°C for 20 minutes
  • Available in 3mL size
  • Suitable for diluent solutions and sample storage applications
  • Available in bulk quantity configurations — contact your DWK Sales Representative
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 0,66 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 0,51 tum
Diameter (metrisk) yttre hals 13mm
Diameter (metrisk) Innerhals 7mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 38 mm
Höjd (engelska) 1,49 tum
Stängningsmaterial Gummi
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttyp Serum Bottle