Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Diagnostiska flaskor av glas med skruvhals
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Autoklaveringsbar
- Bärnstensfärgat glas
- Kan användas för lyofilisering
- Alternativ till serumflaskor och flaskor
- Passar med I-Loc™ förslutning eller skruvlock med tunn flänspropp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 0,9 tum. |
| Material | Glas |
| Höjd (metrisk) | 61 mm |
| Höjd (engelska) | 2,4 tum |
| Stängningsstorlek | 20-400 mm |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Förslutningstyp | I-Loc/Öppen skruv |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I |