Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Säkerhetsbelagda bärnstensgula flaskor med smal mun med aluminiumfoliefodrade svarta fenollock
Produktkod. 12442561 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 12442561
Brand: DWK Life Sciences 220935
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll innehållet och de flesta glasbitar för säkrare och enklare kassering
  • Plastisolbelagt soda-lime glas
  • Beläggningen är inert och mycket resistent mot starka syror, alkalier och de flesta lösningsmedel
  • Beläggning minskar risken för personskador eller kontaminering
  • Svarta, foliefodrade lock ingår
  • Får inte autoklaveras
Uppfyllande
Hjälper till att uppfylla OSHA-kraven för säker hantering och bortskaffande av giftiga eller skadliga ämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Beläggning Plastisol
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 2,9 tum.
Material Plastisolbelagt Soda Lime Glas
Stängningsfärg Svart
Certifikat och efterlevnad USP Typ III
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 172 mm
Höjd (engelska) 6,7 tum
Förslutningsfoder Aluminiumfolie
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Skruvlock