Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Säkerhetsbelagda bärnstensgula flaskor med smal mun med aluminiumfoliefodrade svarta fenollock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Beskrivning
- Plastisolbelagt soda-lime glas
- Beläggningen är inert och mycket resistent mot starka syror, alkalier och de flesta lösningsmedel
- Beläggning minskar risken för personskador eller kontaminering
- Svarta, foliefodrade lock ingår
- Får inte autoklaveras
Uppfyllande
Hjälper till att uppfylla OSHA-kraven för säker hantering och bortskaffande av giftiga eller skadliga ämnen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Beläggning | Plastisol |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 3,7 tum |
| Material | Plastisolbelagt Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ III |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Visa mer |