Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Säkerhetsbelagda flaskor med smal mun med PE-kon LPDE-fodrad svart fenollock
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av klart och bärnstensfärgat soda-lime glas som överensstämmer med USP Typ III krav
- Förslutningsmaterialet är fenoliskt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Beläggning | Plastisol |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,7 tum |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 208 mm |
| Höjd (engelska) | 8,2 tum |
| Förslutningsfoder | Polyetenkon/LDPE |
| Visa mer |