Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Säkerhetsbelagda mediaflaskor
Produktkod. 12492501 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 12492501
Brand: DWK Life Sciences 219455
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa en säker arbetsmiljö med Wheaton Säkerhetsbelagda flaskor. Om en flaska av misstag går sönder, behåller den PVC-baserade plastisolbeläggningen på utsidan av flaskan innehållet tillräckligt länge för korrekt avfallshantering.
  • USP Klart borosilikatglas av typ I
  • Plastisol beläggning för säkerhet
  • Försedd med examen och skrivlapp
  • 33-430 skruvlock kan köpas separat
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,22 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Beläggning Plastisol
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,16 tum.
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 119 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 4,68 tum.
Stängningsstorlek 33-430 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Förslutningstyp Skruvlock