Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Säkerhetsbelagda bärnstensflaskor med smal mun med polyeten LDPE-fodrade svarta fenollock
Produktkod. 12472561 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12472561 500 mL Paket med 24
1 options
Produktkod. 12472561 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 220945
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plastisol belagd för säkerhet
  • Tillverkad av soda-lime glas som uppfyller ISP Type III krav
  • 4L flaska levereras med kannas handtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Beläggning Plastisol
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 2,9 tum.
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Svart
Certifikat och efterlevnad USP Typ III
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 170 mm
Höjd (engelska) 6,7 tum
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Skruvlock