Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Säkerhetsbelagda reagensflaskor
Produktkod. 12472571 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12472571 250 mL Paket med 6
1 options
Produktkod. 12472571 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 221017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    1866.82 SEK / Paket med 6
    Save 263.18 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
WHEATON™ Säkerhetsbelagda reagensflaskor har plastisolbeläggning för säkerhet, tillverkade av klart borosilikatglas med ett fäst propylpropenskruvlock och PTFE-liner. Autoklavbara och idealiska för säker förvaring av reagenser i laboratoriet.
  • Plastisol Beläggning för säkerhet
  • Tillverkad av klart borosilikatglas
  • Fäst 33-430 proppropenskruvlock med PTFE-liner
  • Autoklaveringsbar
  • Funktioner bekväm skrivpatch
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Material Borsilikatglas
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 151 mm
Kemisk etikett Omärkt
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 33-430 mm
Diameter (metrisk) 69 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Reagensflaska