Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Provflaskor av glas
Produktkod. 10208884 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
12 mL
24 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10208884 4 mL Paket med 144
10545755 12 mL Paket med 144
10370245 24 mL Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10208884 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 225532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3365.25 SEK
    3193.60 SEK / Paket med 144
    Save 171.65 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Glasprovflaskor är idealiska för insamling, förvaring och visning av prover i laboratoriet eller på fält. Tillverkade av 800 blanka kalkglas, som uppfyller USP typ III-krav, med förmonterade LDPE snap-lock.
  • Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
  • Förmonterade snäpplock av polyeten med låg densitet
  • Tillgänglig i en mängd olika kapaciteter och kapsylstorlekar
Specifikationer
Kapacitet 0,1 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 0,9 tum.
Material Glas
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Naturlig
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Wide
Höjd (metrisk) 27 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek 22 mm
Diameter (metrisk) 23 mm
Förslutningstyp Knäppa
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 0,1 oz.
Form Round
Produkttyp Wide Mouth Bottle