Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Provflaskor av glas
Produktkod. 10545755 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
12 mL
24 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10545755 12 mL Paket med 144
10208884 4 mL Paket med 144
10370245 24 mL Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10545755 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 225535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3560.00 SEK
    3137.52 SEK / Paket med 144
    Save 422.48 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-02-2027
Glasprovflaskor är idealiska för insamling, förvaring och visning av prover i laboratoriet eller på fält. Tillverkade av 800 blanka kalkglas, som uppfyller USP typ III-krav, med förmonterade LDPE snap-lock.
  • Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
  • Förmonterade lågdensitetspolyeten(LDPE) snap-lock
  • Tillverkad av Wheaton 800 glasfiber av sodakalk som uppfyller USP krav på typ III
  • Finns i olika kapaciteter och kapsylstorlekar
  • Lämplig för insamling, förvaring och utställning av prover i laboratorium eller fält
Specifikationer
Kapacitet 0,4 oz., 12 ml
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 0,86 tum.
Material Glas
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 51 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek 22 mm
Diameter (metrisk) 22 mm
Förslutningstyp Knäppa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,4 oz.
Form Rund
Produkttyp Flaska med bred mun