Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
12 mL
24 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Förpackad i korrugerade brickor med skiljeväggar
- Förmonterade snäpplock av polyeten med låg densitet
- Tillgänglig i en mängd olika kapaciteter och kapsylstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,1 oz., 4 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,1 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 0,9 tum. |
| Material | Glas |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Höjd (metrisk) | 27 mm |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Visa mer |