Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Genomskinliga flaskor med släpande glaspropp med smal mun
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Oktagonformad
- Borsilikatglas
- 53 diameter x 115mm höjd
- 14/23 propp storlek
- 100 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2 tum |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |
| Produkttyp | Flaska med smal mun |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Stängningsstorlek | 14/23 mm |
| Diameter (metrisk) | 53 mm |
| Visa mer |