Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Large Safety-Coated Solution and Serum Bottles
Produktkod. 12482571 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
18,927 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12482571 18,927 mL Varje
1 options
Produktkod. 12482571 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 221029
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Plastisol coated for safety.
  • Material: Borosilicate Glass
  • Not autoclavable
  • Shape: Round
  • Takes rubber stopper No. 8
  • Light resistant
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 18,927 mL
Färg Clear
Diameter (engelska) 11.57 in.
Material Borosilicate Glass
Höjd (metrisk) 502 mm
Höjd (engelska) 19.76 in.
Stängningsmaterial Rubber
Diameter (metrisk) 294 mm
Produkttyp Serum Bottle