Beskrivning
Dessa flaskor har exceptionell väggstyrka och överlägsen värme- och kemisk tolerans
Idealisk för lång- och korttidsförvaring av prover och vaccin/injicerbara läkemedelsbehållare.
- Klart borosilikatglas överensstämmer med USP Typ 1 krav
- Bärnstensfärgad borosilikatglas överensstämmer med USP Typ 1 krav
- Krymplindade partitionerade moduler minskar brott
Uppfyllande
Uppfyll kraven för klass A i USAs farmakopé för typ I-glas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 3,38 oz., 100 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,04 tum. |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Höjd (engelska) | 3,74 tum. |
| Diameter (metrisk) | 52 mm |
| Kapacitet (engelska) | 3,38 oz. |