Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaskor och flaskor
Produktkod. 10424292 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
60 mL
100 mL
125 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Produktkod. 10424292
Brand: DWK Life Sciences 223760
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa flaskor har exceptionell väggstyrka och överlägsen värme- och kemisk tolerans
Idealisk för lång- och korttidsförvaring av prover och vaccin/injicerbara läkemedelsbehållare.
  • Klart borosilikatglas överensstämmer med USP Typ 1 krav
  • Bärnstensfärgad borosilikatglas överensstämmer med USP Typ 1 krav
  • Krymplindade partitionerade moduler minskar brott
Uppfyllande
Uppfyll kraven för klass A i USAs farmakopé för typ I-glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,17 oz., 5 ml
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Kapacitet (engelska) 0,17 oz.
Färg Bärnsten
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 47 mm
Höjd (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 23 mm